missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Antibody (09) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-26914JF585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Monoclonal antibody specifically detects Varicella Zoster Virus Glycoprotein E in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Sandwich ELISA Detection
Spezifikation
| Varicella Zoster Virus Glycoprotein E | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| Envelope glycoprotein E, GE, ORF68 | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein E (Uniprot#: Q9J3M8; Met1-Tyr538). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Sandwich ELISA Detection | |
| 09 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur