Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner SGE split/splitless with single
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
61.20 CHF - 1020.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 54 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC-Einlass-Liner, Split/Splitless-Liner mit Einzelverjüngung |
Innendurchmesser (metrisch) | 3.4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Varian/Bruker GCs |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12903981
|
Trajan Scientific and Medical™
09203801 |
Je 1 |
61.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12913981
|
Trajan Scientific and Medical™
09203825 |
25/Packung |
1020.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Für die Verwendung mit Varian Bruker Geräten
Spezifikation
54 mm | |
3.4 mm | |
Varian/Bruker GCs |
GC-Einlass-Liner, Split/Splitless-Liner mit Einzelverjüngung | |
5 mm |