Learn More
Trajan™ Varian SPI-Liner
Artikelnummer. 10635841
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Je 1
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.8 mm
Enthält:
0.25-mm-Restriktion
0.5 mm Restriktion
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Innendurchmesser (metrisch) Enthält Packungsgröße
10635841 5/Packung 0.5 mm 0.25-mm-Restriktion 5 Stück
12943971 Je 1 0.8 mm 0.5 mm Restriktion 1 Stück
10107210 5/Packung 0.8 mm 0.25-mm-Restriktion 5 Stück
11920745 5/Packung 0.8 mm 0.25-mm-Restriktion 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10635841 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 092027
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Varian/Bruker Geräten
Spezifikation
Produkttyp SPI-Einlage
Enthält 0.25-mm-Restriktion
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 4.6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Varian GC-Geräte