Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Abfalltrichter
VapLock™ Abfalltrichter fangen Abfälle und gefährliche Lösungsmittel sicher auf
Marke:  Cole-Parmer™ SF-010
Additional Details : Gewicht : 0.91000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834534
Menge Preis
1 470.47 CHF / 1 Stück
6 381.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduziert Dämpfe und schädliche Dampfabgase
  • Einfacher Anschluss an Justrite™ Centura Sicherheitscontainer
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
HDPE, PP
Abfalltrichter, 4 in. Durchm.
Containeranschlüsse mit 1/2 in NPT(F)
1/2 Zoll NPT(M)