Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Abfalltrichter
VapLock™ Abfalltrichter fangen Abfälle und gefährliche Lösungsmittel sicher auf
Marke:  Cole-Parmer™ SF-005
Additional Details : Gewicht : 0.91000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824534
Menge Preis
1 610.06 CHF / 1 Stück
5 492.87 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
09-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduziert Dämpfe und schädliche Dampfabgase
  • Einfacher Anschluss an Justrite™ Centura Sicherheitscontainer
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Justrite Centura Behälter
SS- und PTFE-Schnellverschluss, HDPE-Trichter
Abfalltrichter, 4 in. Durchm.