Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Gewindestopfen
Verwenden Sie VapLock™-Gewindestopfen, um nicht verwendete Anschlüsse für ein lecksicheres System abzudichten
Marke:  Cole-Parmer™ PL-101X
Additional Details : Gewicht : 0.23000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834464
Menge Preis
1 23.71 CHF / 10 Stück
10 18.36 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verschließt die Anschlüsse des nicht benutzten Verteilers und des Flaschenverschlusses
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Graues Polypropylen (PP)
Anschlussstecker
VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme
1/4 Zoll NPT(M)