Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für die Platinenmontage
VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für die Platinenmontage verbinden sich mit Abfallbehältern für ein sicheres geschlossenes System
Marke:  Cole-Parmer™ PMP-4
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824474
Menge Preis
1 366.04 CHF / 1 Stück
6 296.82 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Passend die Plattenöffnungen von 1 1/4 Zoll, die einen Abstand von 1 3/4 Zoll Durchmesser rund um die Öffnung erfordern
  • Die Auswahl verschiedener Materialien, Nummern und Größen der Anschlüsse trägt zur Anpassung an Ihre Anwendung bei
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Polypropylen
1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F)
Lösungsmittelverträgliche Behälter
Platinenmontage
Lösungsmittelabfall-Sammelleitung