Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Fässer
VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Fässer verbinden sich mit Abfallbehältern für ein sicheres geschlossenes System
Marke:  Cole-Parmer™ DMCTX-10
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834424
Menge Preis
1 551.12 CHF / 1 Stück
6 474.68 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wählen Sie ein passendes Grob- oder Feingewinde für 2 Zoll-Fassspunde
  • Die Auswahl verschiedener Materialien, Nummern und Größen der Anschlüsse trägt zur Anpassung an Ihre Anwendung bei
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
PTFE
1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll-28 UNF(F)
Lösungsmittelverträgliche Behälter
2 in grobem Gewinde
Lösungsmittelabfall-Sammelleitung