Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Fässer
VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Fässer verbinden sich mit Abfallbehältern für ein sicheres geschlossenes System
Marke:  Cole-Parmer™ DMCTP-10
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15814424
  • 314.59 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
18-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wählen Sie ein passendes Grob- oder Feingewinde für 2 Zoll-Fassspunde
  • Die Auswahl verschiedener Materialien, Nummern und Größen der Anschlüsse trägt zur Anpassung an Ihre Anwendung bei
Warranty
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Polypropylen
Lösungsmittelabfall-Sammelleitung
Lösungsmittelverträgliche Behälter
2 in grobem Gewinde
Videos