Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen
VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen verbinden sich mit Abfallbehältern für ein sicheres geschlossenes System
Marke:  Cole-Parmer™ WM38P-10
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834584
Menge Preis
1 274.01 CHF / 1 Stück
6 260.28 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
09-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wählen Sie aus dem umfangreichen Größenangebot die passende Kappengröße für Ihren Behälter
  • Die Auswahl verschiedener Materialien, Nummern und Größen der Anschlüsse trägt zur Anpassung an Ihre Anwendung bei
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Polypropylen
1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll-28 UNF(F)
Lösungsmittelverträgliche Behälter
GL38
Lösungsmittelabfall-Sammelleitung, PP, GL38, 1 x 1/2 in. NPTF, 3 x 1/4 in. NPTF, 6 x 1/4 in-28 UNFF; 1/ea