Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen
VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen verbinden sich mit Abfallbehältern für ein sicheres geschlossenes System
Marke:  Cole-Parmer™ WM38NX-4
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824584
Menge Preis
1 604.89 CHF / 1 Stück
5 488.94 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wählen Sie aus dem umfangreichen Größenangebot die passende Kappengröße für Ihren Behälter
  • Die Auswahl verschiedener Materialien, Nummern und Größen der Anschlüsse trägt zur Anpassung an Ihre Anwendung bei
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
PTFE
1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F)
Lösungsmittelverträgliche Behälter
Nalgene 38-430
Lösungsmittelabfall-Sammelleitung, PTFE, 38-430, 1 x 1/2 in. NPTF, 3 x 1/4 in. NPTF; 1/ea