Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen
VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen verbinden sich mit Abfallbehältern für ein sicheres geschlossenes System
Marke:  Cole-Parmer™ WM38NX-10
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15814584
  • 562.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
18-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wählen Sie aus dem umfangreichen Größenangebot die passende Kappengröße für Ihren Behälter
  • Die Auswahl verschiedener Materialien, Nummern und Größen der Anschlüsse trägt zur Anpassung an Ihre Anwendung bei
Warranty
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
PTFE
Lösungsmittelabfall-Sammelleitung, PTFE, 38–430, 1 x 1/2 Zoll NPTF, 3 x 1/4 Zoll NPTF, 6 x 1/4 in-28 UNFF;1/ea
Lösungsmittelverträgliche Behälter
Nalgene 38-430
Videos