Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen
VapLock™ Verschlusskappen für Abfallbehälter für Flaschen und Ballonflaschen verbinden sich mit Abfallbehältern für ein sicheres geschlossenes System
Marke:  Cole-Parmer™ WM63X-4
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824624
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da Preisänderungen vorbehalten sind. Bitte kontaktieren Sie unser Produktsupport-Team unter 056 618 41 11 für weitere Informationen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Wählen Sie aus dem umfangreichen Größenangebot die passende Kappengröße für Ihren Behälter
  • Die Auswahl verschiedener Materialien, Nummern und Größen der Anschlüsse trägt zur Anpassung an Ihre Anwendung bei
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
PTFE
1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F)
Lösungsmittelverträgliche Behälter
63 mm
Lösungsmittelabfall-Sammelleitung, PFTE, 63 mm, 1 x 1/2 in. NPTF, 3 x 1/4 in. NPTF; 1/ea