Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Justrite™ Behälter
VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Justrite™ Behälter sammeln Abwasser aus mehreren Quellen und minimieren gleichzeitig schädliche Lösungsmittelabgase
Marke:  Cole-Parmer™ WAKJTXS-10
Additional Details : Gewicht : 0.91000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824574
Menge Preis
1 794.11 CHF / 1 Stück
5 642.52 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfache Verbindung per Schnellkupplung mit Sicherheitsbehältern von Justrite
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll-28 UNF(F)
Lösungsmittelsicherheit
Justrite Quick-Disconnect
Lösungsmittelabfall-Kit, PTFE, Justrite SS
Lösungsmittelverträgliche Behälter
PTFE