Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Justrite™ Containers
VapLock™ Solvent Waste Kits for Justrite™ Containers collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Marke:  Cole-Parmer™ WAKJTPS-10
Additional Details : Gewicht : 0.91000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15814574
  • 434.48 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
20-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Easily connect to Justrite safety containers using quick disconnects
Warranty
None
Spezifikation
Spezifikation
Solvent Safety
Polypropylene
Solvent Waste Kit, PP, Justrite SS
Solvent-Compatible Containers
Justrite Quick-Disconnect
Videos