Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Gläser und Eimer
VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Gläser und Eimer sammeln Abwasser aus mehreren Quellen und minimieren gleichzeitig schädliche Lösungsmittelabgase
930.00 CHF - 1010.00 CHF
Spezifikation
Typ | Lösungsmittelabfall-Kit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Lösungsmittelverträgliche Behälter |
Gewindegröße (angloamerikanisch) | 1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll-28 UNF(F) |
Produktcode | Marke | Material | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15814564
|
Cole-Parmer™
12019-23 |
PTFE | 70 mm Rieke |
1010.00 CHF
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15844534
|
Cole-Parmer™
WAK100P-10 |
Polypropylen | 100-415 |
930.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15854534
|
Cole-Parmer™
WAK100X-10 |
PTFE | 100-415 |
960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Verschiedene Lösungsmittelbehälter-Verschlussgrößen erhältlichWarranty
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelabfall-Kit | |
Lösungsmittelsicherheit | |
Lösungsmittelverträgliche Behälter | |
1/2 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll NPT(F), 1/4 Zoll-28 UNF(F) |