Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen
VapLock™ Lösungsmittel-Abfallkits für Flaschen und Ballonflaschen sammeln Abwasser aus mehreren Quellen und minimieren gleichzeitig schädliche Lösungsmittelabgase
570.00 CHF - 870.00 CHF
Spezifikation
Typ Lösungsmittelabfall-Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittelsicherheit
Zur Verwendung mit (Geräte) Lösungsmittelverträgliche Behälter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Material Größe Gewindegröße (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Größe Gewindegröße (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15884534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
WAK38P-10
Polypropylen Gehäuse GL38 1 x 1/2 Zoll NPT(F), 3 x 1/4 Zoll NPT(F), 6 x 1/4 Zoll-28 UN(F)(F)
870.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15864534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
WAK38NP-10
Polypropylen Nalgene 38-430 1 x 1/2 Zoll NPT(F), 3 x 1/4 Zoll NPT(F), 6 x 1/4 Zoll-28 UN(F)(F)
705.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15874534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
WAK38NX-10
PTFE Nalgene 38-430 1 x 1/2 Zoll NPT(F), 3 x 1/4 Zoll NPT(F), 6 x 1/4 Zoll-28 UN(F)(F)
845.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15894534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
WAK38WP-10
Polypropylen Wako 38 mm 1 x 1/2 Zoll NPT(F), 3 x 1/4 Zoll NPT(F), 6 x 1/4 Zoll-28 UN(F)(F)
570.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17286064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
12018-93
PTFE 51 mm 1 x 1/2 Zoll NPT(F), 3 x 1/4 Zoll NPT(F), 6 x 1/4 Zoll-28 UN(F)(F)
695.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verschiedene Lösungsmittelbehälter-Verschlussgrößen erhältlich
Warranty
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelabfall-Kit
Lösungsmittelsicherheit
Lösungsmittelverträgliche Behälter