Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys
VapLock™ Solvent Waste Kits for Bottles and Carboys collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
Marke:  Cole-Parmer™ WAK60P-10
Additional Details : Gewicht : 0.91000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824554
  • 405.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
10-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Various cap sizes available to fit your solvent container
Warranty
None
Spezifikation
Spezifikation
Solvent Safety
Polypropylene
Solvent Waste Kit
Solvent-Compatible Containers
DIN 60
Videos