Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse mit Einlassventil und Filter
VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse mit Einlassventil und -filter reduzieren die Verdunstung von Chemikalien und die Exposition gegenüber gefährlichen Dämpfen
Marke:  Cole-Parmer™ S38XEV-2D
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834514
Menge Preis
1 86.33 CHF / 1 Stück
10 70.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
08-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit halbstarren Schlauchleitungen mit einem Außendurchmesser von höchstens 1/8 Zoll (3.2 mm)
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Schwarz/weißes PTFE, PP, SS, EPDM
1/4 Zoll-28 UNF(F)
Lösungsmittelverträgliche Behälter
GL38
Zwei 1/4 in-28-Anschlüsse