Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse
VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse reduzieren die Verdunstung von Chemikalien und die Exposition gegenüber gefährlichen Dämpfen
Marke:  Cole-Parmer™ S45X-4D
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834524
Menge Preis
1 82.03 CHF / 1 Stück
10 66.56 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
09-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit halbstarren Schlauchleitungen mit einem Außendurchmesser von höchstens 1/8 Zoll (3.2 mm)
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Blau/weißes PTFE, PP
1/4 Zoll-28 UNF(F)
Lösungsmittelverträgliche Behälter
GL45
Vier 1/4 Zoll-28-Anschlüsse