Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse
VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse reduzieren die Verdunstung von Chemikalien und die Exposition gegenüber gefährlichen Dämpfen
Marke: Cole-Parmer™ 12018-01
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit halbstarren Schlauchleitungen mit einem Außendurchmesser von höchstens 1/8 Zoll (3.2 mm)Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
304 SS-Anschlussgewindeeinsätze, drei 1/4 Zoll-28 | |
Lösungsmittelverträgliche Behälter |
Gehäuse GL45 | |
Blau/weißes PTFE, PP, SS | |
1/4 Zoll-28 UNF(F) |