Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse
VapLock™ Lösungsmittelverschlüsse reduzieren die Verdunstung von Chemikalien und die Exposition gegenüber gefährlichen Dämpfen
Marke:  Cole-Parmer™ S32X-4H
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824484
Menge Preis
1 115.81 CHF / 1 Stück
10 93.31 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit halbstarren Schlauchleitungen mit einem Außendurchmesser von höchstens 1/8 Zoll (3.2 mm)
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Blau/weißes PTFE, PP, SS
1/4 Zoll-28 UNF(F)
Lösungsmittelverträgliche Behälter
GL32
304 SS-Anschlussgewindeeinsätze, vier 1/4 Zoll-28