Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps
VapLock™ Solvent Delivery Caps reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors
Marke:  Cole-Parmer™ S38X-4D
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15814514
  • 66.53 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
10-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) OD
Warranty
None
Spezifikation
Spezifikation
Solvent Safety
Black/white PTFE, PP
Four 1/4 in.-28 ports
Solvent-Compatible Containers
GL38
Videos