missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ VapLock™ Überdruckventile für das Lösungsmittelmanagement

Die VapLock™ Einlassrückschlagventile für das Lösungsmittelmanagement sorgen für ein sicheres Lösungsmittelhandling und sorgen so für ein ausgewogenes Druckgleichgewicht innerhalb der Flasche

Marke:  Cole-Parmer™ DV-116E

Additional Details : Gewicht : 0.23000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15824434

Menge Preis
1 69.94 CHF / 1 Stück
10 60.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

Versionen mit einem Öffnungsdruck von 0.1 bis 0.25 psi oder von 1 bis 2.5 psi verfügbar

Serviceleistungen

Keine

Spezifikation

Spezifikation

Lösungsmittelsicherheit
PTFE, EPDM
1/4 Zoll-28 UNF(M)
VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme
0.1 bis 0.25 psi Rissdruck
Ablassventil
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation