Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Durchbruchfarbanzeige für Abluftfilter
Verwenden Sie die VapLock™-Durchbruchfarbanzeige für Abluftfilter, um das Ende der Lebensdauer zu erkennen
auf Anfrage
Spezifikation
Typ | Durchbruchanzeige für Abluftfilter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
Zur Verwendung mit (Geräte) | VapLock Abluftfilter |
Material | Acryl |
Beschreibung
- Ändert bei Exposition gegenüber organischen Lösungsmitteldämpfen die Farbe
- Durchsichtiges Acrylgehäuse für einfache Sicht
Warranty
Keine
Spezifikation
Durchbruchanzeige für Abluftfilter | |
Lösungsmittelsicherheit | |
VapLock Abluftfilter | |
Acryl |