Beschreibung
- Farbcodierung zur problemlosen Identifizierung
- Zweiteiliges System mit Mutter und Ferrule
Warranty
Keine
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme |
| Material | Grün/blaues PP/ETFE |
| Größe | 1/16 Zoll AD-Kompression x UNF (M) |
| Gewindegröße (angloamerikanisch) | 1/4-28 UNF(M) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
| Typ | Schlauchadapter, 1-16 Zoll Außendurchmesser x 1/4-28 UNF(M), grünes PP mit blauem ETFE; 10/pk |