Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™-Adapter für Abluftfilter, Schnellanschluss
VapLock™ Adapter für Abluftfilter, Schnellkupplung verfügen über verschiedene Adapterkonfigurationen, die einen schnellen und einfachen Anschluss an Emissionsquellen ermöglichen
auf Anfrage
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsmittelsicherheit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | VapLock Abluftfilter |
Gewindegröße (angloamerikanisch) | 1/4 Zoll NPT(M) |
Beschreibung
- Für VapLock Abluftfilter mit 1/4 Zoll NPT(F)-Anschlüssen
- Mit Justrite Centura Schnellkupplung
Warranty
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
VapLock Abluftfilter | |
1/4 Zoll NPT(M) |