Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™-Adapter für Abluftfilter, Schnellanschluss
VapLock™ Adapter für Abluftfilter, Schnellkupplung verfügen über verschiedene Adapterkonfigurationen, die einen schnellen und einfachen Anschluss an Emissionsquellen ermöglichen
Marke:  Cole-Parmer™ FA-017
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834454
Menge Preis
1 102.72 CHF / 1 Stück
10 83.32 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für VapLock Abluftfilter mit 1/4 Zoll NPT(F)-Anschlüssen
  • Mit Justrite Centura Schnellkupplung 
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Graues Polypropylen (PP)/EPDM
1/4 Zoll NPT(M)
VapLock Abluftfilter
NPT(M) x Schnellkupplung, 90™ Winkelstück
Filteradapter, Justrite Centura Schnelltrennung; je 1