Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™-Adapter für Abluftfilter, Schnellanschluss
VapLock™ Adapter für Abluftfilter, Schnellkupplung verfügen über verschiedene Adapterkonfigurationen, die einen schnellen und einfachen Anschluss an Emissionsquellen ermöglichen
Marke:  Cole-Parmer™ FA-015
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824454
Menge Preis
1 191.29 CHF / 1 Stück
6 154.94 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für VapLock Abluftfilter mit 1/4 Zoll NPT(F)-Anschlüssen
  • Mit Justrite Centura Schnellkupplung 
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Grauer Edelstahl/PTFE
1/4 Zoll NPT(M)
VapLock Abluftfilter
NPT(M) x Schnellkupplung
Filteradapter, Justrite Centura Schnelltrennung; je 1