Learn More
Cole-Parmer™ Abluftfilter mit VapLock™-aktivierten Medien
Abluftfilter mit VapLock™ aktivierten Medien reduzieren schädliche chemische Emissionen und Gerüche aus Lösungsmittelbehältern
Marke: Cole-Parmer™ 12019-80
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit Indikatoren zur Bestimmung des AustauschterminsServiceleistungen
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
Aktivkohle mit Durchbruchanzeige | |
1/4 Zoll NPT(F) |
Abluftfilter mit Indikator, 75 g Aktivkohle, 1/4 Zoll NPT(F);1/ea | |
VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme |