Learn More
Cole-Parmer™ Abluftfilter mit VapLock™-aktivierten Medien
Abluftfilter mit VapLock™ aktivierten Medien reduzieren schädliche chemische Emissionen und Gerüche aus Lösungsmittelbehältern
Marke:  Cole-Parmer™ EF-100V
Additional Details : Gewicht : 1.13000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834444
Menge Preis
1 478.21 CHF / 5 Stück
6 387.97 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Indikatoren zur Bestimmung des Austauschtermins
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Aktivkohle
Abluftfilter, 300 g Aktivkohle, 1/4 Zoll NPT(F);1/pk
VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme
1/4 Zoll NPT(F)