Learn More
Cole-Parmer™ Abluftfilter mit VapLock™-aktivierten Medien
Abluftfilter mit VapLock™ aktivierten Medien reduzieren schädliche chemische Emissionen und Gerüche aus Lösungsmittelbehältern
Marke:  Cole-Parmer™ EF-100-102
Additional Details : Gewicht : 0.23000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824444
Menge Preis
1 170.61 CHF / 1 Stück
10 149.16 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Indikatoren zur Bestimmung des Austauschtermins
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit
Aktivkohle mit Durchbruchanzeige
Abluftfilter mit Indikator, 75 g Aktivkohle, 1/4 Zoll NPT(F);1/ea
VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme
1/4 Zoll NPT(F)