Learn More
VAPB Mouse anti-Human, Clone: 4F6A6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen VAPB
Klon 4F6A6
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16827845
Unterlagen ansehen
Proteintech
66191-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16817845
Unterlagen ansehen
Proteintech
66191-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C is a protein that in humans is encoded by the VAPB gene. The VAPB gene is found on the 20th human chromosome. The protein encoded by this gene is a type IV membrane protein found in plasma and intracellular vesicle membranes. The encoded protein is found as a homodimer and as a heterodimer with VAPA. This protein also can interact with VAMP1 and VAMP2 and may be involved in vesicle trafficking.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VAPB Mouse anti-Human, Clone: 4F6A6, Proteintech