Learn More
Ansell™ Vantage™ Schwere grüne und graue Handschuhe der Serie 70-766 aus Dupont™ Kevlar™ Aramid Ballaststoff
Fortschrittlicher Schnittschutz sowie hervorragende Griffsicherheit dank des hochwertigen Leders.
Marke: Ansell™ 70766100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Strapazierfähige Handschuhe
- Mit verstärktem Daumen und verstärkten Nähten am Fingerrücken
- Geringeres Risiko von Schnitten, besserer Schutz und längere Lebensdauer
- Schützt vor kleineren Verletzungen und Stichen
- Hervorragende Griffigkeit auch in öligen Umgebungen
- Längeres Bündchen für zusätzliche Sicherheit
- Bequeme Innenseite mit farbigem Polyester-/Baumwollgewebe
- Handfläche mit erstklassigem Leder verstärkt
Anwendungen:
- Pressen und Stanzen
- Handhabung schwerer und öliger Metallteile
- Handhabung von scharfen oder unregelmäßig geschnittenen Metallteilen
Spezifikation
| DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
| DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
| 10 | |
| Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser | |
| Handfläche mit Leder | |
| Wirksamer Schnittschutz |
| CE-Zeichen, EN 388: 4443, EN 407 | |
| Schwere Handschuhe | |
| Langer Strickbund | |
| DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
| 12 Paare |