Learn More
Ansell Vantage™ Schnittfeste Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Die leichte Mischfaser sorgt für ganztägigen Tragekomfort
- Das konturierte Design bietet Flexibilität für weniger Ermüdung der Hände
- Mittelschweres Garn der Stärke 10 mit 100 % Kevlar™ und aramidfaserverstärktem Daumenunterteil
- Hoher Schnittschutz
- Abriebfestigkeit durch die besondere Fasermischung
- Optimale Kombination aus Schnittfestigkeit, Komfort und bester Fingerfertigkeit
- Mehr Anwenderkomfort
- Schutz vor Hitze und leichten Schmelzspritzern
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 4
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN ISO 407 |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Leder |
Farbe | Grau, Weiß |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | EN 388:4X43D, EN 388:4443 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Blechen und Platten Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten, Reparatur und Austausch von Glas, Greifen von rauen Blöcken und Zylindern, Pressarbeiten |