Learn More
Ansell Vantage™ Schnittfeste Handschuhe
Catalog Number 12656951
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Fortschrittlichem Schnittschutz mit hervorragender Griffsicherheit dank des hochwertigen Leders.
  • Die leichte Mischfaser sorgt für ganztägigen Tragekomfort
  • Das konturierte Design bietet Flexibilität für weniger Ermüdung der Hände
  • Mittelschweres Garn der Stärke 10 mit 100 % Kevlar™ und aramidfaserverstärktem Daumenunterteil
  • Hoher Schnittschutz
  • Abriebfestigkeit durch die besondere Fasermischung
  • Optimale Kombination aus Schnittfestigkeit, Komfort und bester Fingerfertigkeit
  • Mehr Anwenderkomfort
  • Schutz vor Hitze und leichten Schmelzspritzern
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 4
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN ISO 407
Bauweise Gestrickt
Coating Material Leder
Farbe Grau, Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A5
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 8
Norm EN 388 EN 388:4X43D, EN 388:4443
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Blechen und Platten Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten, Reparatur und Austausch von Glas, Greifen von rauen Blöcken und Zylindern, Pressarbeiten
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Aramidfaser, Acryl, Nylon
Modell 70-765 8 245714
Serie ActivArmr™ 70-765
Länge (angloamerikanisch) 9,2 in.
Länge (metrisch) 23,5 cm