Learn More
Ansell™ Vantage™ Schwere gelbe und blaue Handschuhe der Serie 70-750 aus Dupont™ Kevlar™ Aramid Ballaststoff
Optimale Kombination aus Komfort, Fingerfertigkeit, maximalem Schnittschutz und hervorragender Haltbarkeit.
Marke: Ansell™ 70750100
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Strapazierfähige Handschuhe
- Innovative Technologie für verbesserte Schnittfestigkeit und ausgezeichnete Flexibilität
- Mehr Anwenderkomfort
- Neuartige technische Garne mit bestem Schnittschutz-Gewichtsverhältnis
- Ideal für die Handhabung von scharfen Werkzeugen und Materialien
- Schutz vor Hitze und leichten Schmelzspritzern
Anwendungen:
- Montage von Metallteilen und Bauteilen
- Gehäusemontage
- Pressen und Stanzen
- Handhabung von scharfen oder unregelmäßig geschnittenen Metallteilen
- Schutz vor Hitze und leichten Schmelzspritzern
- Schweißarbeiten
- Standardprüfungen
- Prüfung von Metalloberflächen
- Mäßig ölige Metallteile mit scharfen oder rauen Kanten
- Automatisierte Zuführung von Schweißteilen
Spezifikation
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
10 | |
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
12 Paar |
CE-Zeichen, EN 388: 154 X, EN 407 | |
Schwere Handschuhe | |
Strickbund | |
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
Wirksamer Schnittschutz |