Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Flusszellen für Vanquish™ Diodenarraydetektor FG
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Wählen Sie aus einem breiten Portfolio an Flusszellen für den Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarray-Detektor (DAD) FG, um Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Wählen Sie aus einem breiten Portfolio an Thermo Scientific™ Vanquish™ Flusszellen für den Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarraydetektor FG. Es gibt eine Flusszelle, die Ihren anwendungsbezogenen Anforderungen entspricht, einschließlich geringer Dispersion für UHPLC-Trennungen, Hochdruckresistenz für LC-MS oder Fraktionierung und Kompatibilität mit der Analyse von Biomolekülen.
12 MPa (120 bar, 1740 psi) Druckgrenzwert der Flusszelle:
- Standardflusszelle:
- Semi-analytische Flusszelle
- Semi-Mikro-Flusszellen (biokompatible und SST-Version erhältlich)
5 MPa (50 bar, 720 psi) Druckgrenzwert der Flusszelle:
- Biokompatible Standardflusszelle
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | CE declaration |
| Totvolumen | 13 μL |
| Detektortyp | Diode Array Detector |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vanquish Diodenarray-Detektor FG |
| Material | Edelstahl |
| Max. Druck | 12 MPa |
| Typ | Standard-Flusszelle |
| Volumen (metrisch) | 13 μL |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Mehr anzeigen |