Learn More
Vanillylmethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vanillylmethanol |
| CAS | 2380-78-1 |
| Summenformel | C9 H12 O3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)ethanol, 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethanol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethyl Alcohol, 4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol, 4-(2-Hydroxyethyl)guaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl Alcohol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethanol, Ba 2772, Homovanillic Alcohol, Homovanillyl Alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(CCO)ccc1O |
| IUPAC-Name | 4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.19 |
| Formelmasse | 168.079 |