Learn More
Vanillin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469103 500 g 500 Gramm
11459103 100 g 100 Gramm
11479103 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469103 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11169.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Vanillin ist ein Aromastoff, der in süßen Lebensmitteln, Speiseeis und Schokolade verwendet wird. Verwendung in Parfüms sowie zur Kontrolle der unangenehmen Gerüche in Medikamenten. Dient als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika. Verwendung in der Dünnschichtchromatographie als Allzweck-Färbemittel für die Entwicklung von TLC-Platten, um Komponenten eines Reaktionsgemisches visualisieren zu können. Ebenso kann die Hydrochloridfärbung von Vanillin zur Visualisierung der Lokalisierung von Tanninen in Zellen verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Vanillin ist ein Aromastoff, der in süßen Lebensmitteln, Speiseeis und Schokolade verwendet wird. Verwendung in Parfüms sowie zur Kontrolle der unangenehmen Gerüche in Medikamenten. Dient als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika. Verwendung in der Dünnschichtchromatographie als Allzweck-Färbemittel für die Entwicklung von TLC-Platten, um Komponenten eines Reaktionsgemisches visualisieren zu können. Ebenso kann die Hydrochloridfärbung von Vanillin zur Visualisierung der Lokalisierung von Tanninen in Zellen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Diethylether, Aceton, Methanol, Benzol, Petrolether, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Eisessigsäure, Pyridin und in wässrigen Lösungen von Alkalihydroxiden.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkalien und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-33-5
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI-Schlüssel MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanillin
Schmelzpunkt 81°C to 83°C
Dichte 1.06 g/mL
Siedepunkt 170°C (15 mm)
Flammpunkt 153°C (307°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 500 g
Beilstein 472792
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,9932
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,diethyl ether,acetone,methanol,benzene,petroleum ether,chloroform,carbon disulfide,glacial acetic acid,pyridine and in aqueous solutions of alkali hydroxides.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanillin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanillin