Learn More
Vanillin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11984781
Marke: Thermo Scientific Acros 140820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-33-5
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI-Schlüssel MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanillin
Schmelzpunkt 81.0°C to 84.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 170.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 147°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Plastikeimer
Menge 5 kg
Beilstein 08, 247
Merck Index 15, 10120
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform,ether,,carbon disulfide and methanol,soluble in oils,aq. solutions of alkali hydroxide,s
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanillin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.