Learn More
Vanillin, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11488371 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11488371 100 g
11498371 500 g
11408381 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488371 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215218880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 121-33-5
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI-Schlüssel MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanillin
Farbe Weiß
Dichte 1.056g/mL
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
Formelmasse 152.1
Physikalische Form Kristallpulver