Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vandetanib
Artikelnummer. 16584404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16584404
Marke: Thermo Scientific Chemicals 464330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 443913-73-3 | C22H24BrFN4O2 | 475.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443913-73-3
Summenformel C22H24BrFN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 475.36
InChI-Schlüssel UHTHHESEBZOYNR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name N-(4-Bromo-2-Fluorophenyl)-6-Methoxy-7-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methoxy]Chinazolin-4-amin
SMILES COC1=C(OCC2CCN(C)CC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vandetanib
Schmelzpunkt 240.0°C to 243.0°C
Löslichkeit Soluble in methanol
Menge 5 g
Formelmasse 475.35