Learn More
Vancomycin-Monohydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456942 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456942 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV096500500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vancomycin Monohydrochloride
CAS 197638-25-8
Summenformel C66H75Cl2N9O24 • HCl
Menge 500 mg
Synonym Lyphocin Monohydrochloride, Meek Monohydrochloride, Vancocin Monohydrochloride, Vancocine Monohydrochloride, Vancocyn Monohydrochloride, Vancor Monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42?,44-,46?,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53?,54?,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
SMILES [H][C@@]([C@](NC([C@@](NC)([H])CC(C)C)=O)([H])C1=O)(O)C(C=C2Cl)=CC=C2OC3=C(O[C@@H]4OC(CO)C(O)C(O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@](N)(C)C5)C(OC6=CC=C([C@]7(O)[H])C=C6Cl)=CC([C@]([H])(C(NC8([H])C(N[C@]7([H])C(N[C@]([H])(C(O)=O)C(C=C(O)C=C9O)=C9C%10=C(O)C=CC8=C%10)=O)=O)=O)NC([C@@](CC(N)=O)([H])N1)=O)=C3.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 1449.253646
Formelmasse 1483.4069