Learn More
Melford Vancomycin HCl
Beschreibung
Vancomycinhydrochlorid ist ein weit verbreitetes Antibiotikum, das zur Klasse der Glykopeptid-Antibiotika gehört.
Es ist vor allem gegen grampositive Bakterien wirksam, einschließlich Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA) und Vancomycin-resistenter Enterokokken (VRE).
Im Bereich der Mikrobiologie und Forschung wird Vancomycinhydrochlorid als Selektionsmittel in Kulturmedien eingesetzt. Es wird dem Nährmedium zugesetzt, um das Wachstum von grampositiven Bakterien zu hemmen und selektiv das Wachstum von gramnegativen Bakterien oder anderen Mikroorganismen zu ermöglichen. Diese Eigenschaft macht es zu einem wertvollen Werkzeug zur Isolierung und Identifizierung von Bakterien unter Laborbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vancomycin HCl |
| CAS | 1404-93-9 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C66H75Cl2N9O24-HCl |