Learn More
Vanadyl(IV)-acetylacetonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10444795 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10444795 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10163880 50 g Glasflasche 50 Gramm
10338340 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10444795 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3153-26-2 | C10H14O5V | 265.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3153-26-2
Summenformel C10H14O5V
Molekulargewicht (g/mol) 265.16
MDL-Nummer MFCD00000032
InChI-Schlüssel JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonym vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC-Name oxovanadiumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadyl(IV) acetylacetonate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 256.0°C to 259.0°C
Farbe Blau-Grün bis Grün
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3COCH=C(CH3)O)2V=O
Menge 1 kg
Fieser 02,456; 03,331; 11,47; 13,54; 15,57; 15,186
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in methanol (6.4 g/100 mL), ethanol, ether, chloroform, acetone, dioxane, benzene (0.9 g/100 m, l), pyridine
Formelmasse 265.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadyl(IV) acetylacetonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.