Learn More
Vanadium(V)-triisopropoxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423830
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11423830
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089798.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5588-84-1 | C9H24O4V | 247.23 g/mol
Vanadium(V) triisopropoxide oxide serves as a building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands. It is also used in catalysis. Further, it acts as a precursor and used in thermal atomic layer deposition of vanadium pentoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5588-84-1
Summenformel C9H24O4V
Molekulargewicht (g/mol) 247.23
MDL-Nummer MFCD00015017
InChI-Schlüssel JOUSPCDMLWUHSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxytriisopropoxide, oxotris propan-2-olato vanadium, vanadium v triisopropoxide oxide, oxotri isopropoxo vanadium, vtip, vo oipr 3, vanadium triisopropoxy oxide, triisopropoxy oxo vanadium, vanadium v tri-isopropoxy oxide, dsggjxauqhkogq-uhfffaoysa-n
PubChem CID 79702
IUPAC-Name Oxovanadium; Propan-2-ol
SMILES O=[V].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Spezifikation
Siedepunkt 81°C to 83°C (2mmHg)
Chemischer Name oder Material Vanadium (V) triisopropoxide oxide
Schmelzpunkt -12°C
Farbe Orange-Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 g
Strukturformel VO[CHO(CH3)2]3
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 45°C (113°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene,hexane and isopropanol.
Formelmasse 242.2
Reinheit (%) 96%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.04 g/mL