Learn More
Vanadium(V)-trifluoridoxid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377727
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11377727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014128.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-31-4
Summenformel F3H3OV
Molekulargewicht (g/mol) 126.96
MDL-Nummer MFCD00042555
InChI-Schlüssel HHQFLEDKAVLHOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluorooxovanadium, trifluoro oxo vanadium, vanadium oxytrifluoride, vof3, vanadium v trifluoride oxide, vanadium v oxyfluoride, vanadium,trifluorooxo-, t-4-9ci
PubChem CID 123322
IUPAC-Name Oxovanadium; Trihydrofluorid
SMILES F.F.F.O=[V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(V) trifluoride oxide
Schmelzpunkt 300°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
UN-Nummer UN3290
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 123.94
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Moisture sensitive