Learn More
Vanadium(V)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460710
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11460710
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044424.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vakuumabscheidung
Vanadium(V) oxide is used in Vacuum deposition, catalysts for conversion of toluene to benzonitrile or propylene to acrylonitrile, as a detector material in bolometers and microbolometer arrays for thermal imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1
Summenformel O5V2
Molekulargewicht (g/mol) 181.88
MDL-Nummer MFCD00011457
InChI-Schlüssel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1750°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Vanadium (V) oxide
Schmelzpunkt 690°C
Physikalische Form Stücke
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2862
Merck Index 14,9921
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(8g/L).
Formelmasse 181.88
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.357 g/mL