Learn More
Vanadium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml V(3+) in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10286630 100 ml 100 Milliliter
10480661 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286630 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196431000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium standard solution
Namenshinweis 1 mg/ml V in 2% HNO3
Verpackung Kunststoffflasche
CAS 7440-62-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Physikalische Form Lösung
Summenformel V
Konzentration 995 to 1005 μg/mL of V(3+) in 2% HNO3 (20°C)
MDL-Nummer MFCD00011453
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: mischbar.
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
IUPAC-Name Vanadium
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
Menge 100 ml
ChEBI CHEBI:35170
Formelmasse 50.94
Güte AAS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium standard solution, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.